Få mere at vide
Isoorientin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homoorientin (Isoorientin) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 448.1006 |
| Procent renhed | >95% |