Få mere at vide
Isoorientin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483896
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483896 25 mg
16481498 5 mg
16472549 1 mg
16469088 10 mg
16434887 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0767
MedChemExpress Isoorientin is a potent inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 39 μM.
Isoorientin is a potent inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 39 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoorientin
CAS 4261-42-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20O11
Mængde 25 mg
Synonym Homoorientin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (223.03 mM)
SMIL OC1=C(C2=O)C(OC(C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C2)=CC(O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekylvægt (g/mol) 448.38
Formel vægt 448.38
Procent renhed 99.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death