Få mere at vide
Isonoruron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonoruron |
| CAS | 28805-78-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isonoruron |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | ((C13 H22 N2 O)c(C13 H22 N2 O)c)mix |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Urea, N,N-dimethyl-N'-[octahydro-4,7-methano-1H-inden-1(or 2)-yl]-, Urea, 3-[hexahydro-4,7-methanoindan-1(or 2)-yl]-1,1-dimethyl- (8CI), N,N-Dimethyl-N'-[octahydro-4,7-methano-1H-inden-1(or 2)-yl]urea, BAS 2103H, Isonoruron, Tricuron |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.65 |
| Vis mere |