Få mere at vide
Isonopaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonopaline |
| CAS | 64199-70-8 |
| Molekylær formel | C11H20N4O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-carboxybutyl]-L-glutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4O6/c12-11(13)14-5-1-2-6(9(18)19)15-7(10(20)21)3-4-8(16)17/h6-7,15H,1-5H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H4,12,13,14)/t6-,7-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N |
| IUPAC navn | ((S)-1-carboxy-4-guanidinobutyl)-L-glutamic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.3 |
| Formel vægt | 304.14 |