Få mere at vide
Isononylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isononylphenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-13(2)9-5-3-4-6-10-14-11-7-8-12-15(14)16/h7-8,11-13,16H,3-6,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 220.1827 |
| Procent renhed | >95% |