missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isononyl Acrylate (mixture of branched chain isomers, stabilized with MEHQ) (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30408514
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408514 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI821818100ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isononyl Acrylate (mixture of branched chain isomers) (Technical Grade)
CAS 51952-49-9
Molekylær formel C12H22O2
Mængde 100 mL
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-4-12(13)14-10-8-6-5-7-9-11(2)3/h4,11H,1,5-10H2,2-3H3
SMIL CC(C)CCCCCCOC(=O)C=C
IUPAC navn 7-methyloctyl prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 198.31
Formel vægt 198.162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.