missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isonitrosoacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonitrosoacetone |
| CAS | 306-44-5 |
| Molekylær formel | C3H5NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+ |
| SMIL | CC(=O)\C=N\O |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?