Få mere at vide
Isonicotinetisk syre, TRC
Artikelnummer. 30393120
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30393120 5 g
1 options
Artikelnummer. 30393120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8217955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonipecotic Acid
CAS 498-94-2
Molekylær formel C6H11NO2
Mængde 5 g
Synonym 4-Piperidinecarboxylic Acid, 4-Carboxypiperidine, Hexahydroisonicotinic Acid, NSC 61049, Isonipecotinic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)C1CCNCC1
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.079