Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonipecotic acid |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Beige-Pink til Hvid |
| Tab ved tørring | 1% maks. (120 °C, 4 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 22, V,1, 244 |
| Merck Index | 15, 5235 |
| Vis mere |