Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Isonipecotic syre, 99%
Artikelnummer. 10376660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376660 25 g Glasflaske 25g
15770799 100 g Glasflaske 100g
10424215 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10376660 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 122620250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.23 DKK
    274.65 DKK / 25g
    Spare 30.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-94-2
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00006004
InChI nøgle SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
IUPAC navn piperidin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonipecotic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Beige-Pink til Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (120 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, V,1, 244
Merck Index 15, 5235
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar til let diset
Formel vægt 129.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonipecotic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.