Få mere at vide
Isonicotinetisk syre, 98%
Artikelnummer. 11499373
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499373 25 g 25g
11409383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11795.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129,16 g/mol
En partiel GABA-A-receptoragonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-94-2
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00006004
InChI nøgle SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
IUPAC navn piperidin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonipecotic acid
Smeltepunkt >350 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 112553
Merck Index 14,5189
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98%