Få mere at vide
Isonipecotamid, TRC
Artikelnummer. 17932955
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932955 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI821800100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonipecotamide
CAS 39546-32-2
Molekylær formel C6 H12 N2 O
Mængde 100 mg
Synonym 4-Piperidinecarboxamide, 4-(Aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoylpiperidine, 4-Carboxamidopiperidine, 4-Piperidylcarboxamide, NSC 82318, Piperidine-4-carboxylic Acid Amide
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
SMIL NC(=O)C1CCNCC1
IUPAC navn Piperidin-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.095