Få mere at vide
Isonipecotamid, 98%
Artikelnummer. 10686122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686122 100 g Glasflaske 100g
10618444 25 g Glasflaske 25g
10299343 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686122 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122611000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39546-32-2
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.18
MDL nummer MFCD00038012
InChI nøgle DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
PubChem CID 3772
IUPAC navn piperidin-4-carboxamid
SMIL NC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonipecotamide
Smeltepunkt 146 °C til 150 °C (på tørt stof)
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 2% maks. (70 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥97,5% (på tørt stof)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonipecotamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.