Få mere at vide
Isonipecotamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485493
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485493 10 g 10g
11495493 50 g 50g
11405503 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13442.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Isonipecotamid anvendes som en reaktant til fremstilling af Survival motor neuron (SMN) proteinmodulatorer, oralt tilgængelige naphthyridin proteinkinase D-hæmmere og heteroalicykliske carboxamidiner som hæmmere af inducerbar nitrogenoxidsyntase. Det bruges også til at fremstille phosphodiesterase 5-hæmmere. Det bruges også som en reaktant til identifikation af små molekylære inhibitorer af importin-beta-medieret nuklear import. Det bruges også som et fluorenylmethyloxycarbonyl - afbeskyttelsesmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isonipecotamid anvendes som en reaktant til fremstilling af Survival motor neuron (SMN) proteinmodulatorer, oralt tilgængelige naphthyridin proteinkinase D hæmmere og heteroalicykliske carboxamidiner som hæmmere af inducerbar nitrogenoxidsyntase. Det bruges også til at fremstille phosphodiesterase 5-hæmmere. Det bruges også som en reaktant til identifikation af små molekylære inhibitorer af importin-beta-medieret nuklear import. Det bruges også som et fluorenylmethyloxycarbonyl - afbeskyttelsesmiddel i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39546-32-2
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.18
MDL nummer MFCD00038012
InChI nøgle DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
PubChem CID 3772
IUPAC navn piperidin-4-carboxamid
SMIL NC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonipecotamide
Smeltepunkt 148°C to 149°C
Mængde 10 g
Beilstein 112554
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 128.18
Procent renhed 98%