Få mere at vide
Isonicotinylchlorid hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicotinyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 39178-35-3 |
| Molekylær formel | C6H5Cl2NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride (1:1), (Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) Monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium Hydrochloride, 4-Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic Acid Chloride Hydrochloride, Isonicotinic Acid Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H |
| SMIL | Cl.ClC(=O)c1ccncc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vægt | 176.9748 |