Få mere at vide
Isonicotinoyl-d4-hydrazide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoniazid-D4 |
| CAS | 774596-24-6 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H3 N3 O |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4 H,7H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)NN)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carbohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.16 |
| Formel vægt | 141.084 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |