Få mere at vide
Isonicotinoylchlorid hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11439852
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439852 250 g 250g
11419852 10 g 10g
11429852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439852 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10863.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 39178-35-3 | C6H5Cl2NO | 178,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39178-35-3
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 178.01
MDL nummer MFCD00012830
InChI nøgle BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
PubChem CID 12262826
IUPAC navn pyridin-4-carbonylchlorid;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 154 °C til 162 °C
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3626052
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 178.01
Procent renhed 98%