Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicotinoyl chloride hydrochloride |
| Smeltepunkt | 153,0 °C til 161,0 °C |
| Farve | Beige til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (Argentometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 22, 46 |
| Formel vægt | 178.02 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |