Få mere at vide
Isonicotinoyl chloride hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicotinoyl chloride hydrochloride |
| CAS | 39178-35-3 |
| Molekylær formel | C6H5Cl2NO |
| MDL nummer | MFCD00012830 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(Cl)C1=CC=NC=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.02 |
| Procent renhed | 95% |