Få mere at vide
Isonicotinsyreanhydrid, 90%, resten picolinsyre og nikotinsyreanhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10287060 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10287060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7082-71-5 | C12H8N2O3 | 228.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinic anhydride
Navn note 90%
CAS 7082-71-5
Smeltepunkt 133°C
Farve Beige-brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H8N2O3
MDL nummer MFCD00062784
Mængde 5 g
Synonym isonicotinic anhydride, isonictinic anhydride, acmc-1bcxw, isonicotinic acid anhydride, bis 4-pyridinecarboxylic anhydride, 4-pyridinecarboxylicacid, anhydride with 4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid anhydride; pyridine-4-carboxylic acid anhydride
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: hydrolysis in water
InChI nøgle ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC navn pyridin-4-carbonyl-pyridin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 228.2
PubChem CID 81529
Formel vægt 228.2
Procent renhed 90%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonicotinic anhydride, remainder picolinic and nicotinic acid-anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.