Få mere at vide
Isonicotinsyre, TRC
Artikelnummer. 30389947
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30389947 100 g
1 options
Artikelnummer. 30389947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI821760100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H5 N O2
Mængde 100 g
Synonym Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMIL OC(=O)c1ccncc1
IUPAC navn Pyridin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Formel vægt 123.032
Procent renhed >95