Få mere at vide
Isonicotinsyrehydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11463244
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463244 50 g 50g
11418870 100 g 100g
11428870 500 g 500g
11453244 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11463244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10583.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137,142 g/mol
Anvendes til fluorescerende HPLC-detektion af delta 4-3-ketosteroider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-85-3
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.142
MDL nummer MFCD00006426
InChI nøgle QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
PubChem CID 3767
ChEBI CHEBI:6030
IUPAC navn Pyridin-4-carbohydrazid
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinic acid hydrazide
Smeltepunkt 169 °C til 174 °C
Mængde 50 g
Beilstein 119374
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,5186
Formel vægt 137.14
Procent renhed ≥98%