Få mere at vide
Isonicotinsyrehydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11428870
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428870 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11428870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10583.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137,142 g/mol
Anvendes til fluorescerende HPLC-detektion af delta 4-3-ketosteroider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-85-3
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.142
MDL nummer MFCD00006426
InChI nøgle QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
PubChem CID 3767
ChEBI CHEBI:6030
IUPAC navn pyridin-4-carbohydrazid
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinic acid hydrazide
Smeltepunkt 169 °C til 174 °C
Mængde 500 g
Beilstein 119374
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,5186
Formel vægt 137.14
Procent renhed ≥98%