Få mere at vide
Isonicotinsyre, 99%
Artikelnummer. 11419266
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419266 500 g 500g
11409266 100 g 100g
11429266 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18109.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 55-22-1 | C6H5NO2 | 123,111 g/mol
Det fungerer som en nyttig isomer af nikotinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det fungerer som en nyttig isomer af nikotinsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand (6 mg/ml) og 2 N NH4OH (5%). Uopløseligt i ether, benzen og kogende alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og reduktionsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-22-1
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.111
MDL nummer MFCD00006429
InChI nøgle TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
PubChem CID 5922
ChEBI CHEBI:6032
IUPAC navn pyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinic acid
Smeltepunkt ∼310 °C (sublimation)
pH 3.0 til 4.0
Kogepunkt 260 °C (15 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 109599
Merck Index 14,5187
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (6 mg/ml) og 2 N NH4OH (5%). Uopløseligt i ether, benzen og kogende alkohol.
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isonicotinic acid