Få mere at vide
Isonicotinamide, Mikromol™
Beskrivelse
Isonicotinamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicotinamide |
| CAS | 1453-82-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isonicotinamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMIL | NC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC navn | pyridine-4-carboxamide |
| Vis mere |