Få mere at vide
Isonicotinamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicotinamide-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 1219799-40-2 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H2 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Isonicotinamide-d4, Isonicotinamide-2,3,5,6-D4, 4-Pyridinecarboxamide-2,3,5,6-d4, 4-(Aminocarbonyl)-2,3,5,6-tetradeuteriopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c([2H])c(C(=O)N)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0731 |