Få mere at vide
Isonicotinamide, 99%
Artikelnummer. 11423717
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423717 50 g 50g
11438870 100 g 100g
11433717 250 g 250g
11448870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18190.18
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1453-82-3 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1453-82-3
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.127
MDL nummer MFCD00006432
InChI nøgle VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
IUPAC navn pyridin-4-carboxamid
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinamide
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Mængde 50 g
Beilstein 2173
Formel vægt 122.13
Procent renhed 99%