Få mere at vide
Isonicotinamide, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10446930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Plastic bottle
Artikelnummer.
10446930 25g; Plastic bottle
1 options
Artikelnummer. 10446930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122580250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C6H6N2O
MDL nummer MFCD00006432
Mængde 25 g
Beilstein 22, 46
Synonym isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
InChI nøgle VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)N
IUPAC navn pyridine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 122.127
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
Formel vægt 122.13
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder