Få mere at vide
Isonicotinamide, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10446930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
25g; Plastic bottle
Artikelnummer.
10446930 25g; Plastic bottle
1 options
Artikelnummer. 10446930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122580250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C6H6N2O
MDL nummer MFCD00006432
Mængde 25 g
Beilstein 22, 46
Synonym isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
InChI nøgle VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)N
IUPAC navn pyridine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 122.127
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
Formel vægt 122.13
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder