Få mere at vide
Isonicoteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicoteine |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H |
| Formel vægt | 156.0687 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?