Få mere at vide
Isonicoteine-3,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonicoteine-3,4,5,6-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H/i1D,2D,5D,7D |