Få mere at vide
Isoniazid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052021
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052021 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052021 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1529.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Isoniazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoniazid
CAS 54-85-3
Analyt- eller komponentnavne Isoniazid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isoniazid, pyridine-4-carbohydrazide
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
SMIL NNC(=O)c1ccncc1
IUPAC navn Pyridin-4-carbohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 137,0589 g/mol