Få mere at vide
Isoniazid-d4, TRC
Artikelnummer. 30408281
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30408281 2.5 mg 2.5mg
30390599 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30408281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8214522.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoniazid-D4
CAS 774596-24-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 2H4 H3 N3 O
Mængde 2.5 mg
Synonym 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid, hydrazide (9CI), 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid hydrazide, Isoniazid-d4, Isoniazid-D4, Isonicotinoyl-d4-hydrazide
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1nc([2H])c([2H])c(C(=O)NN)c1[2H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carbohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 141.16
Formel vægt 141.084
Procent renhed >95