Få mere at vide
Isometronidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 171.0644 |
| Procent renhed | >95% |