missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isometheptene Maleate, TRC

Artikelnummer. 30408560
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408560 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82132510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isometheptene Maleate
CAS 51277-00-0
Molekylær formel C9 H19 N . C4 H4 O4
Mængde 10 mg
Synonym N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine (2Z)-2-Butenedioate, N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine (Z)-2-Butenedioate
InChI formel InChI=1S/C9H19N.C4H4O4/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;5-3(6)1-2-4(7)8/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CNC(C)CCC=C(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn N,6-dimethylhept-5-en-2-amine;maleic acid
Molekylvægt (g/mol) 257.33
Formel vægt 257.1627
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.