Få mere at vide
Isometheptene-d3 Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isometheptene-d3 Maleate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N.C4H4O4/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;5-3(6)1-2-4(7)8/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i4D3; |
| Formel vægt | 260.1815 |