Få mere at vide
Isometheptane Mucate, TRC
Artikelnummer. 30403220
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30403220 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30403220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82129525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isometheptene Mucate
CAS 7492-31-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 2 C9 H19 N . C6 H10 O8
Mængde 25 mg
Synonym Galactaric acid, compd. with N,6-dimethyl-5-hepten-2-amine (1:2) (9CI), Galactaric acid, compd. with N,1,5-trimethyl-4-hexenylamine (1:2) (8CI), Mucic acid, salt with N,1,5-trimethyl-4-hexenylamine (1:2) (6CI), 4-Hexenylamine, N,1,5-trimethyl-, galactarate (2:1) (8CI), 5-Hepten-2-amine, N,6-dimethyl-, galactarate (2:1) (9CI), Isometheptene mucate
InChI formel InChI=1S/2C9H19N.C6H10O8/c2*1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h2*6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)/t;;1-,2+,3+,4-
SMIL CNC(C)CCC=C(C)C.CNC(C)CCC=C(C)C.O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O)[C@H](O)C(=O)O
IUPAC navn N,6-dimethylhept-5-en-2-amine;(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 492.65
Formel vægt 492.3411
Procent renhed >95