Få mere at vide
(+)-Isomenthone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isomenthone |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 154.1358 |
| Procent renhed | >95% |