Få mere at vide
(±)-Isomenthone (Contains ~20% of trans-isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Isomenthone |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 154.1358 |