Få mere at vide
(+)-Isomenthol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Isomenthol |
| CAS | 23283-97-8 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C10 H20 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1S,2R,5R)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1S-(1α,2β,5β)]-, Menthol, (1R,3S,4R)-(+)- (8CI), (+)-Isomenthol, (1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol, (1S,2R,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, d-Isomenthol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (1S,2R,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Vis mere |