Få mere at vide
Isomannid dinitrat, TRC
Artikelnummer. 30003406
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003406 100 mg
30003895 500 mg
30005497 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI821335100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-43-9
Molekylær formel C6 H8 N2 O8
Molekylvægt (g/mol) 236.14
Synonym Isomannit Dinitrate
IUPAC navn [(3R,3aS,6R,6aS)-6-nitrooxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl] nitrat
SMIL [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isomannide Dinitrate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 236.0281