Få mere at vide
Isomangiferin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491498
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491498 5 mg
16489088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491498 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0772
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isomangiferin
Fysisk form Solid
CAS 24699-16-9
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18O11
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(O)=C2C(OC3=CC(O)=C(O)C=C3C2=O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekylvægt (g/mol) 422.34
Formel vægt 422.34
Procent renhed 99.6%