Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Isomaltulosehydrat, 98%
Artikelnummer. 15199243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15199243 500 g Glasflaske 500g
15169243 25 g Glasflaske 25g
15179243 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15199243 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 225955000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 343336-76-5 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 343336-76-5
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD11100373
InChI nøgle PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
Synonym 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl methoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate
PubChem CID 126970043
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-triol;hydrat
SMIL OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isomaltulose hydrate
Smeltepunkt 122.0°C to 124.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Specifik rotation + 100.00
Formel vægt 342.3
Procent renhed 98%