Få mere at vide
Isomaltotriose, TRC
Artikelnummer. 30404153
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404153 10 mg
30400803 50 mg
30397160 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82129810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3371-50-4
Molekylær formel C18H32O16
Molekylvægt (g/mol) 504.44
Synonym O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-Glucose, 6-α-Isomaltosylglucose
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-6-(((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
SMIL C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(O3)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isomaltotriose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
Formel vægt 504.17
Procent renhed >95%