Få mere at vide
Isomaltotetraose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isomaltotetraose |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O21/c25-1-5-9(26)14(31)18(35)22(43-5)40-3-7-11(28)16(33)20(37)24(45-7)41-4-8-12(29)15(32)19(36)23(44-8)39-2-6-10(27)13(30)17(34)21(38)42-6/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 666.2219 |