Få mere at vide
Isomalt, TRC
Artikelnummer. 30137027
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137027 250 mg
17998114 25 mg
17960095 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI821065250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64519-82-0
Molekylær formel C12 H24 O11
Molekylvægt (g/mol) 344.31
Synonym Isomalt, (2ξ)-6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-arabino-hexitol, C-Isomaltidex, GalenIQ 801, GalenIQ 980, Hydrogenated isomaltulose, IsoMaltidex 16502, Isomalt, Isomalt DC 110, Isomalt PF, Isomaltidex, Palatinit, Palatinit C, Palatinit GS, Palatinit GSP, Palatinit M, Palatinit PM, Palatinit PN, Palatinit PNM 2, Palatinit PNP, Palatinitol, Palatinose PNP
IUPAC navn (3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OCC(C(C(C(CO)O)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isomalt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Formel vægt 344.1319
Procent renhed >95%