Få mere at vide
Isomalathion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | iso-Malathion |
| CAS | 3344-12-5 |
| Molekylær formel | C10 H19 O6 P S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diethyl (2RS)-2-[(Methoxy)(methylsulfanyl)-S-phosphinothioyl]butanedioate, Isomalathion |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(13,14-3)18-4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)SC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-[methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]sulfanylbutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.36 |
| Formel vægt | 330.0361 |