Få mere at vide
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Artikelnummer. 16431486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16431486 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16431486 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
MedChemExpress Isoliquiritigenin is an anti-tumor flavonoid from the root of Glycyrrhiza glabra, which inhibits aldose reductase with an IC50 of 320 nM. Isoliquiritigenin is a potent inhibitor of influenza virus replication with an EC50 of 24.7 μM.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 256.25 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 961-29-5
Produkttype Natural Products
Renhed 98.17%
Opløselighed Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM)
Synonym GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237
Mål Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis
Mængde 200 mg