missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isoleukotoxin Diol, TRC

Artikelnummer. 30009398
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009398 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82023010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoleukotoxin Diol
CAS 73889-55-1
Molekylær formel C18H34O4
Mængde 10 mg
Synonym (9Z,12R,13R)-rel-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid, [R*,R*-(Z)]-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid, rel-(9Z,12R,13R)-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid;
InChI formel InChI=1S/C18H34O4/c1-2-3-10-13-16(19)17(20)14-11-8-6-4-5-7-9-12-15-18(21)22/h8,11,16-17,19-20H,2-7,9-10,12-15H2,1H3,(H,21,22)/b11-8-/t16-,17-/m0/s1
SMIL CCCCC[C@H](O)[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Formel vægt 314.2457
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.