Få mere at vide
Isoleucylleucine TFA Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoleucylleucine TFA Salt |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3.C2HF3O2/c1-5-8(4)10(13)11(15)14-9(12(16)17)6-7(2)3;3-2(4,5)1(6)7/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17);(H,6,7)/t8-,9-,10-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 358.1716 |