Få mere at vide
Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 30396689
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30396689 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30396689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI81894850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Isoleucine
CAS 443-79-8
Molekylær formel C6 H13 N O2
Mængde 50 mg
Synonym Isoleucine, DL-Isoleucine, Isoleucine, DL- (8CI), (±)-Isoleucine, DL-Ile, NSC 9958, (2RS,3RS)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, rel-(2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0946